Learn More
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10526055 5 g 5g
10172784 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10526055 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62901DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 101012-12-8
Formula molecolare C4H2ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 163.575
InChI Key HNJOKQPEJIWTRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro, acmc-1brcy, 2-chlorothiazol-5-carboxylic acid, 2-chloro-5-carboxy-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid,2-chloro, 2-chloro-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1481389
IUPAC Name 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES C1=C(SC(=N1)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 163.58
Percent Purity 97%