Learn More
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30359288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4114655G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic Acid
CAS 101012-12-8
Formula molecolare C4 H2 Cl N O2 S
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Chloro-5-thiazolecarboxylic Acid, 2-Chlorothiazole-5-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H2ClNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1cnc(Cl)s1
IUPAC Name 2-chlorothiazole-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.582
Peso formulazione 162.9495