Learn More
2-Chloro-1,3-thiazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
1 GR
10 GR
250 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10215794 250 mg 250 MG
10777293 1 g 1 GR
10739205 10 g 10 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215794 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07794CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 3034-52-4
Formula molecolare C3H2ClNS
Molecular Weight (g/mol) 119.566
Numero MDL MFCD00210701
InChI Key KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC Name 2-chloro-1,3-thiazole
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS min. % 97.0
Densità 1.3780g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 119.57
Percent Purity 97%