Learn More
2-Chloro-1,4-benzoquinone, 95%
Codice prodotto. 10653892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10653892
Marca: Thermo Scientific 331220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 695-99-8 | C6H3ClO2 | 142.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 695-99-8
Formula molecolare C6H3ClO2
Molecular Weight (g/mol) 142.54
Numero MDL MFCD00075260
InChI Key WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
PubChem CID 69671
IUPAC Name 2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.0°C to 57.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 142.54
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystals