Learn More
2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| CAS | 937-20-2 |
| Formula molecolare | C8H6OCl2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 189.03 |
| Peso formulazione | 187.9796 |