Learn More
2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone, TRC
Codice prodotto. 30364881
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364881 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364881 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36861850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
CAS 937-20-2
Formula molecolare C8H6OCl2
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
SMILES ClCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC Name 2-chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 189.03
Peso formulazione 187.9796