Learn More
2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene, 99%
Codice prodotto. 11415507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415507 250 g 250g
11405507 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23497.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2100-42-7 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2100-42-7
Formula molecolare C8H9ClO2
Molecular Weight (g/mol) 172.608
Numero MDL MFCD00008356
InChI Key QMXZSRVFIWACJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-chloro-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 2-chloro-1,4-dimethoxy, chlorohydroquinone dimethyl ether, chloro-1,4-dimethoxybenzene, 1,4-dimethoxy-2-chlorobenzene, o-chloro-p-dimethoxybenzene, monochloro-1,4-dimethoxybenzene, 6-chloro-1,4-dimethoxy benzene, acmc-209fgn
PubChem CID 246724
IUPAC Name 2-chloro-1,4-dimethoxybenzene
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
Densità 1.21
Quantità 250 g
Indice di rifrazione 1.547
Punti di ebollizione 231°C to 234°C
Peso formulazione 172.61
Percent Purity 99%