Learn More
2-Chloro-1,4-naphthoquinone, TRC
Codice prodotto. 30353303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353303 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC373650500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,4-naphthoquinone
CAS 1010-60-2
Formula molecolare C10 H5 Cl O2
Quantità 500 mg
Sinonimo 1,4-Naphthalenedione, 2-chloro-, 1,4-Naphthoquinone, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-naphthalenedione, 2-Chloro-1,4-naphthoquinone, 2-Chloronaphthoquinone, NSC 400597, 2-Chloronaphthalene-1,4-dione
InChI Formula InChI=1S/C10H5ClO2/c11-8-5-9(12)6-3-1-2-4-7(6)10(8)13/h1-5H
SMILES ClC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-chloronaphthalene-1,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 192.6
Peso formulazione 191.9978