Learn More
2-Chloro-1,5-hexadiene (>90%), TRC
Codice prodotto. 30368323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368323 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368323 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC364010100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1,5-hexadiene
CAS 101933-88-4
Formula molecolare C6H9Cl
Quantità 100 mg
Sinonimo 2-Chlorohexa-1,5-Diene
InChI Formula InChI=1S/C6H9Cl/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1-2,4-5H2
SMILES ClC(CCC=C)=C
IUPAC Name 2-Chloro-1,5-hexadiene (ACI)
Molecular Weight (g/mol) 116.59
Peso formulazione 116.04