Learn More
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%
Codice prodotto. 10782611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782611 25 g Bottiglia in vetro 25g
10129981 5 g Bottiglia in vetro 5g
10605832 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189260250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14338-32-0
Formula molecolare C6H7ClIN
Molecular Weight (g/mol) 255.48
Numero MDL MFCD00011984
InChI Key ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
IUPAC Name 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium;iodide
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 195°C to 200°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104% (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Fieser 08,95; 12,116
Indice di Merck 15, 6387
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 255.49
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.