Learn More
2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one, Mikromol™
Codice prodotto. 30463303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30463303 4 x 25 mg -
30051717 100 mg 100mg
30052261 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463303 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0070.0300254AMP
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
CAS 97716-04-6
Nomi componenti o analita 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H21 Cl N2 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Chloro-10-(2-diethylaminoethyl)-9,10-dihydroacridin-9-one
InChI Formula InChI=1S/C19H21ClN2O/c1-3-21(4-2)11-12-22-17-8-6-5-7-15(17)19(23)16-13-14(20)9-10-18(16)22/h5-10,13H,3-4,11-12H2,1-2H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCN(CC)CCN1c2ccccc2C(=O)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC Name 2-chloro-10-[2-(diethylamino)ethyl]acridin-9-one
Molecular Weight (g/mol) 328.84
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 328.1342 g/mol