Learn More
2-Chloro-10-[3-[[3-(dimethylamino)propyl]methylamino]propyl]phenothiazine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30361084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30361084 250 mg
30359343 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30361084 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC367113250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2512203-91-5
Formula molecolare C21H28ClN3S.2ClH
Molecular Weight (g/mol) 462.91
Sinonimo N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. B (EP) as Dihydrochloride, 1,3-Propanediamine, N1-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N1,N3,N3-trimethyl-, hydrochloride (1:2) (ACI)
IUPAC Name N'-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-N,N,N'-trimethylpropane-1,3-diamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCCN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Specifica
Materiale o nome chimico N-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-N,N',N'-trimethylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H28ClN3S.2ClH/c1-23(2)12-6-13-24(3)14-7-15-25-18-8-4-5-9-20(18)26-21-11-10-17(22)16-19(21)25;;/h4-5,8-11,16H,6-7,12-15H2,1-3H3;2*1H
Peso formulazione 461.1226