Learn More
2-Chloro-10H-phenothiazine, Mikromol™
Codice prodotto. 30052090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052090 100 mg 100mg
30049380 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052090 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0420.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-10H-phenothiazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Nomi componenti o analita 2-Chloro-10H-phenothiazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H8 Cl N S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorpromazine Imp. E (EP), 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity E, Prochlorperazine Maleate Impurity D, Chlorpromazine Impurity E, Prochlorperazine Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC Name 2-chloro-10H-phenothiazine
Molecular Weight (g/mol) 233.72
Quantità 100 mg
Peso formulazione 233.0066 g/mol