Learn More
2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine, 98%
Codice prodotto. 15480337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480337 250 mg 250mg
15460337 1 g 1g
15470337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64066.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor | CAS: 14028-44-5 | C17H16ClN3O | 313.785 g/mol
A tricyclic norepinephrine uptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14028-44-5
Formula molecolare C17H16ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 313.785
Numero MDL MFCD00069210
InChI Key QWGDMFLQWFTERH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amoxapine, asendin, demolox, moxadil, amoxan, amoxapinum, amoxapina, amoxepine, asendis, desmethylloxapin
PubChem CID 2170
ChEBI CHEBI:2675
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC3=CC=CC=C3OC4=C2C=C(C=C4)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenzo[b,f]-1,4-oxazepine
Colore White
Quantità 250 mg
Indice di Merck 14,576
Informazioni di solubilità Soluble in methanol,DMSO or chloroform.
Peso formulazione 313.78
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder