Learn More
2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone, Mikromol™
Descrizione
2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| CAS | 51336-94-8 |
| Nomi componenti o analita | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H5 Cl F2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 2-Chloro-2',4'-difluoroacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H5ClF2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Fc1ccc(C(=O)CCl)c(F)c1 |
| Vedi altri risultati |