Learn More
2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15460157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460157 250 mg 250mg
15470157 50 mg 50mg
15450157 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60927.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 123318-82-1 | Molecular Formula: C10H12ClN5O3 | Molecular Weight: 285.69 g/mol
A purine nucleoside anti-metabolite. Toxic to nondividing lymphocytes and monocytes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A purine nucleoside anti-metabolite
  • Toxic to nondividing lymphocytes and monocytes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123318-82-1
Formula molecolare C10H12ClN5O3
Molecular Weight (g/mol) 285.69
Numero MDL MFCD00871077
InChI Key ADXUXRNLBYKGOA-GPGUAWMRNA-N
Sinonimo clofarabine, clolar, evoltra, clofarex, cafda, clofarabina, clofarabinum, clofarabine usan, cl-f-ara-a, c1-f-ara-a
PubChem CID 119182
ChEBI CHEBI:681569
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-5-(6-amino-2-chloropurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
SMILES NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3Cl)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2'-arabino-fluoro-2'-deoxyadenosine
Colore White
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Indice di Merck 14,2372
Peso formulazione 303.68
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder