Learn More
2’-Chloro-2-bromoacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30354489
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30354489 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354489 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3650341G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Chloro-2-bromoacetophenone
CAS 5000-66-8
Formula molecolare C8 H6 Br Cl O
Quantità 1 g
Sinonimo Tulobuterol Impurity 1
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1C(=O)CBr
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 233.49
Peso formulazione 231.9291