Learn More
2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, 90%, remainder mainly ethyl diethoxyacetat, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10476573 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10476573 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10476573 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 279870500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34006-60-5 | Molecular Formula: C6H11ClO3 | Molecular Weight: 166.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34006-60-5
Formula molecolare C6H11ClO3
Molecular Weight (g/mol) 166.60
Numero MDL MFCD00043953
InChI Key WDCHMODANTVRTF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-2-ethoxy-acetate, ethyl2-chloro-2-ethoxyacetate, ethyl chloro ethoxy acetate, chloro ethoxy acetic acid ethyl ester, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxyacetate, ethyl alpha-chloro-alpha-ethoxy-acetate, 2-chloro-2-ethoxy-acetic acid ethyl ester, acetic acid,2-chloro-2-ethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 2724873
IUPAC Name ethyl 2-(1-chloroethoxy)acetate
SMILES CCOC(=O)COC(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Brown-Orange to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O(Cl)CHC(O)OC2H5
Indice di rifrazione 1.4307
Quantità 50 g
Peso formulazione 166.6
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-2-ethoxyacetic acid ethyl ester, remainder mainly ethyl diethoxyacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.