Learn More
2-Chloro-2-Methyl Propane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10675292 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10675292 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10675292 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4990/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 507-20-0
Punto di fusione -25°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 51°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C4H9Cl
Numero MDL 816
Quantità 500 mL
Peso formulazione 92.57g/mol
Forma fisica Liquid