Learn More
2-Chloro-2-methylbutane, TRC
Codice prodotto. 30362134
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362134 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362134 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4556205ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Formula molecolare C5H11Cl
Quantità 5 mL
Sinonimo 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)Cl
IUPAC Name 2-chloro-2-methylbutane
Molecular Weight (g/mol) 106.59
Peso formulazione 106.0549