Learn More
2-Chloro-2-methylbutane, TRC
Codice prodotto. 30358737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358737 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC45562010ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylbutane
CAS 594-36-5
Formula molecolare C5H11Cl
Quantità 10 mL
Sinonimo 1,1-Dimethyl-chloropropane, 1,1-Dimethylpropyl Chloride, 2-Methyl-2-chlorobutane, NSC 7900, tert-Amyl Chloride, tert-Pentyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)Cl
IUPAC Name 2-chloro-2-methylbutane
Molecular Weight (g/mol) 106.59
Peso formulazione 106.0549