Learn More
2-Chloro-2-methylpropane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88477
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
507-20-0
C4H9Cl
92.57
MFCD00000816
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
10486
2-chloro-2-methylpropane
CC(C)(C)Cl
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
507-20-0
C4H9Cl
92.57
MFCD00000816
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
10486
2-chloro-2-methylpropane
CC(C)(C)Cl
2-Chloro-2-methylpropane, 99%, C4H9Cl, CAS Number-507-20-0, 2-methyl-2-chloropropane, propane, 2-chloro-2-methyl, 2-chloroisobutane, tert-butylchloride, t-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, tert-butyl chloride, t-butyl chloride, 2-methyl-2-propyl chloride, 500mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylpropane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -25.0°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 52.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3CCl
Indice di rifrazione 1.3838 to 1.3858
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Indice di Merck 15, 1563
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.51 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: terrt-butyl chloride