Learn More
2-Chloro-2-methylpropane, 99%
Codice prodotto. 10010590 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10010590 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10142470 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10040610 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10010590 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109500025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
2-Chloro-2-methylpropane, 99%, C4H9Cl, CAS Number-507-20-0, 2-methyl-2-chloropropane, propane, 2-chloro-2-methyl, 2-chloroisobutane, tert-butylchloride, t-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, tert-butyl chloride, t-butyl chloride, 2-methyl-2-propyl chloride, 500mL | CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-20-0
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.57
Numero MDL MFCD00000816
InChI Key NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC Name 2-chloro-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylpropane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -25.0°C
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 52.0°C
Punto d'infiammabilità −27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCl
Indice di rifrazione 1.3838 to 1.3858
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Indice di Merck 15, 1563
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.51 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl chloride