Learn More
2-Chloro-2-methylpropane, TRC
Codice prodotto. 30359906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359906 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359906 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC369680100ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Formula molecolare C4 H9 Cl
Quantità 100 mL
Sinonimo Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
InChI Formula InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Cl
IUPAC Name 2-chloro-2-methylpropane
Molecular Weight (g/mol) 92.567
Peso formulazione 92.039