Learn More
2-Chloro-2-methylpropane, TRC
Codice prodotto. 30360499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360499 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3696805ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-2-methylpropane
CAS 507-20-0
Formula molecolare C4 H9 Cl
Quantità 5 mL
Sinonimo Propane, 2-chloro-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloro-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl chloride, 1-Chloro-1,1-dimethylethane, 2-Chloroisobutane, 2-Methyl-2-chloropropane, 2-Methyl-2-propyl chloride, Chlorotrimethylmethane, NSC 6527, tert-Butyl chloride, Trimethylchloromethane
InChI Formula InChI=1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Cl
IUPAC Name 2-chloro-2-methylpropane
Molecular Weight (g/mol) 92.567
Peso formulazione 92.039