Learn More
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11475497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475497 25 g 25g
11485497 100 g 100g
11495497 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475497 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23496.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-40-1 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-3′,4′-dihydroxyacetophenone is used as a styptic adrenobazone, quasi adrenaline drug gasp spirit of intermediates.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol.
Notes
Store in a cool, dry conditions, in well sealed conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-40-1
Formula molecolare C8H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.591
Numero MDL MFCD00002200
InChI Key LWTJEJCZJFZKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl ethanone, 4-chloroacetyl catechol, 3,4-dihydroxyphenacyl chloride, ethanone, 2-chloro-1-3,4-dihydroxyphenyl, unii-fn6949l56q, 3',4'-dihydroxy-2-chloroacetophenone, chloromethyl 3,4-dihydroxyphenyl ketone, 2-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, .alpha.-chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
PubChem CID 66834
ChEBI CHEBI:51844
IUPAC Name 2-chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CCl)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Punto di fusione 172°C to 176°C
Quantità 25 g
Beilstein 2092660
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,methanol.
Peso formulazione 186.59
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone