Learn More
2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30367760
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30367760 100 mg -
30360750 10 mg 10mg
30352356 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30367760 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC598093100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87932-50-1
Formula molecolare C7H5ClO4
Molecular Weight (g/mol) 188.56
IUPAC Name 2-chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3,4-dihydroxybenzoic acid
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5ClO4/c8-5-3(7(11)12)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,9-10H,(H,11,12)
Peso formulazione 187.9876