Learn More
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30354855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30354855 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC4276601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Formula molecolare C9H9ClO3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
IUPAC Name 2-chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 200.62
Peso formulazione 200.02