Learn More
2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine |
| CAS | 201593-90-0 |
| Formula molecolare | C8 H4 Cl F6 N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2 |
| SMILES | Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 263.567 |
| Peso formulazione | 262.994 |