Learn More
2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine, TRC
Codice prodotto. 30347328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC0140401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Formula molecolare C8 H4 Cl F6 N
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
InChI Formula InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
SMILES Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC Name 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 263.567
Peso formulazione 262.994