Learn More
2-Chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585080 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10585080 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00204DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-3, 5-dibromo-6-methylpyridine
CAS 1000018-58-5
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H4Br2ClN
Numero MDL MFCD09702430
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-3,5-dibromo-6-methylpyridine, acmc-2097lo
InChI Key AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC(Cl)=C(Br)C=C1Br
IUPAC Name 3,5-dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 285.36
PubChem CID 26966711
Peso formulazione 285.37
Percent Purity 97%