Learn More
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10397663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10397663 1 g 1g
10153753 5 g 5g
10613235 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10397663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08011DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 38557-72-1
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.59
Numero MDL MFCD00126945
InChI Key BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC Name 2-chloro-3,5-dimethylpyrazine
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%