Learn More
2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, 97% (dry wt.), may cont. up to ca 5% water
Codice prodotto. 11437617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437617 100 g 100g
11399649 25 g 25g
11447617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11437617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15675.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2497-91-8 | C7H3ClN2O6 | 246.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2497-91-8
Formula molecolare C7H3ClN2O6
Molecular Weight (g/mol) 246.56
Numero MDL MFCD00007070
InChI Key ADTKEYLCJYYHHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzene, 3,5-dinitro-2-chlorobenzoic acid, acmc-209uud, timtec-bb sbb003177, wln: wnr bg cvq enw, 4-09-00-01359 beilstein handbook reference, ksc495o8b, 2-chloro-3,5-dinitro-benzoicaci
PubChem CID 17247
IUPAC Name 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Punto di fusione 196°C to 201°C
Note percentuale saggio (dry wt.), may cont. up to ≈5% water
Quantità 100 g
Beilstein 2146480
Peso formulazione 246.56
Percent Purity 97%