Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-cyano-5-phenylpyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H50521.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10177-10-3 Peso : 0.01000kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 11395609
  • 53.04€ / 250mg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
10177-10-3
214.652
DBOYDCQWVLJOJG-UHFFFAOYSA-N
2764043
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C(=C2)C#N)Cl
C12H7ClN2
MFCD00231610
2-chloro-5-phenylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-5-phenylpyridine, 2-chloro-5-phenyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-5-phenyl, acmc-20anyy, chlorophenylnicotinonitrile
2-chloro-5-phenylpyridine-3-carbonitrile
Specifica
2-Chloro-3-cyano-5-phenylpyridine
250mg
C12H7ClN2
2-chloro-5-phenylnicotinonitrile, 2-chloro-3-cyano-5-phenylpyridine, 2-chloro-5-phenyl-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-5-phenyl, acmc-20anyy, chlorophenylnicotinonitrile
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(C(=C2)C#N)Cl
214.652
214.66
143°C to 147°C
10177-10-3
MFCD00231610
DBOYDCQWVLJOJG-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-phenylpyridine-3-carbonitrile
2764043
98%
Videos
SDS Documenti