Learn More
2-Chloro-3-cyanopyridine, 98%
Codice prodotto. 11482567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482567 25 g 25g
11462567 1 g 1g
11472567 5 g 5g
11349639 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11482567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14818.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6602-54-6 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6602-54-6
Formula molecolare C6H3ClN2
Molecular Weight (g/mol) 138.554
Numero MDL MFCD00014628
InChI Key JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
PubChem CID 81079
IUPAC Name 2-chloropyridine-3-carbonitrile
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-cyanopyridine
Punto di fusione 105°C to 109°C
Punti di ebollizione 112°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Beilstein 115772
Peso formulazione 138.56
Percent Purity 98%