Learn More
2-Chloro-3-cyanopyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| CAS | 6602-54-6 |
| Formula molecolare | C6 H3 Cl N2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccc1C#N |
| IUPAC Name | 2-chloropyridine-3-carbonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.55 |
| Peso formulazione | 137.9985 |