Learn More
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11334426
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11334426
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20025.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101664-56-6
Formula molecolare C5H2ClFN2O3
Molecular Weight (g/mol) 192.53
Numero MDL MFCD04039346
InChI Key IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7016327
IUPAC Name 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMILES C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide
Punto di fusione 176°C to 178°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Beilstein 4429477
Sinonimo 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pubchem6132, acmc-20ao05, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-,1-oxide, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 192.53
Percent Purity 95%