Learn More
2-Chloro-3-nitro-4-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10413073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10413073 1 g Bottiglia in vetro 1g
10249863 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10280463 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10413073 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 379450010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 23056-39-5
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.57
Numero MDL MFCD00012347
InChI Key JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
IUPAC Name 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 51°C to 53°C
Colore Yellow to Beige
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.