Learn More
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11398086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11398086 5 g 5g
11388086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398086 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14954.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3970-35-2
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.562
Numero MDL MFCD00007069
InChI Key JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 182°C to 186°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 645427
Peso formulazione 201.57
Percent Purity 98%