Learn More
2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 200.9829 |