Learn More
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 15451079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15451079 5 g 5g
15441079 1 g 1g
15461079 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451079 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64051.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39974-35-1 | C7H3ClF3NO2 | 225.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39974-35-1
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Molecular Weight (g/mol) 225.55
Numero MDL MFCD14525509
InChI Key TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3016126
IUPAC Name 2-chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 25°C to 30°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 10429463
Sinonimo 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-chloro-3-nitrobenzotrifluoride, benzene, 2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl, 2-nitro-6-trifluoromethyl chlorobenzene, o-chloronitrobenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, benzene,2-chloro-1-nitro-3-trifluoromethyl
Peso formulazione 225.55
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid