Learn More
2-Chloro-3-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30351754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351754 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351754 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5970581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Formula molecolare C5H3ClN2O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC Name 2-chloro-3-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 158.54
Peso formulazione 157.9883