Learn More
2-chloro-3-nitrothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10487042
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10487042 1 g Amber Glass Bottle 1g
10183274 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10487042 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM05335DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 5330-98-3
Formula molecolare C4H2ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 163.58
Numero MDL MFCD00052159
InChI Key OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC Name 2-chloro-3-nitrothiophene
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.58
Percent Purity 97%