Learn More
2-Chloro-3-pyridinemethanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15459988
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15459988 5 g 5g
15449988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15459988 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63341.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 42330-59-6 | Molecular Formula: C6H6ClNO | Molecular Weight: 143.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42330-59-6
Formula molecolare C6H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Numero MDL MFCD01935961
InChI Key HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
PubChem CID 2763647
IUPAC Name (2-chloropyridin-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-pyridinemethanol
Punto di fusione 61°C to 65°C (decomposition)
Punti di ebollizione 112°C (0.2 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 1525378
Peso formulazione 143.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid