Learn More
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline, 96%
Codice prodotto. 11480000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480000 5 g 5g
11470000 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50549.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 254732-51-9 | C9H4ClF3N2 | 232.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 254732-51-9
Formula molecolare C9H4ClF3N2
Molecular Weight (g/mol) 232.59
Numero MDL MFCD00243891
InChI Key DSMMAQWRRJQVTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-3-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline, 2-chloro-3-trifluoromethyl, chlorotrifluoromethylquinoxaline, 3-chloro-2-trifluoromethyl quinoxaline
PubChem CID 736421
IUPAC Name 2-chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Quantità 5 g
Peso formulazione 232.59
Percent Purity 96%