Learn More
2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 180.59 |
| Percent Purity | 97% |