Learn More
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10482061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10482061 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10482061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 277690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic acid
Nota nome 99+%
CAS 110877-64-0
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103.0°C to 106.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 258.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H2ClF2O2
Formula lineare ClC6H2(COOH)F2
Numero MDL MFCD00077479
Quantità 5 g
Sinonimo 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.0g/L (20 c)
InChI Key CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
IUPAC Name 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.54
PubChem CID 737171
Peso formulazione 192.55
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.