Learn More
2-Chloro-4,5-dimethylphenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11331357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11331357 5 g 5g
11321357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11331357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01627.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1124-04-5 | Molecular Formula: C8H9ClO | Molecular Weight: 156.609 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1124-04-5
Formula molecolare C8H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 156.609
Numero MDL MFCD00002173
InChI Key PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
IUPAC Name 2-chloro-4,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Punto di fusione 70°C to 72°C
Quantità 5 g
Beilstein 2042057
Peso formulazione 156.61
Percent Purity 98%