Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine |
| Punto di fusione | 74.0°C to 78.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 99.0°C to 100.0°C (1.0 mmHg) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,sparingly soluble in light petroleum and ethanol |
| Peso formulazione | 175.57 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.