Learn More
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine, 97%
Codice prodotto. 11976551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976551 25 g 25g
11966551 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442550250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4472-44-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4472-44-0
Formula molecolare C6H7ClN2
Molecular Weight (g/mol) 142.59
InChI Key RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
PubChem CID 20550
IUPAC Name 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36°C to 38°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 210°C to 212°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 25 g
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder, Crystalline Powder or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico